Tlačiť
Ethyl decanoate 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ethyl caprate, Capric acid ethyl ester, Decanoic acid ethyl ester, Decylic acid ethyl ester
165000050 165001000 165005000 165000025
ACRO165000050EA 32.77 EUR
ACRO165000050 ACRO165001000 ACRO165005000 ACRO165000025
Ethyl decanoate 99+%
Ethyl decanoate
Vzorec: C₁₂H₂₄O₂
Teplota varu: 245 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –20 °C
Hustota: 0,8665 g/cm³
Teplota vzplanutia: 102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009581
Číslo CAS: 110-38-3
EINECS: 203-761-9
Merck Index: 13,03811
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
Density (20°C) 0.864 to 0.869 kg/l
GC ≥99.0 %
Acid value ≤1 mg KOH/g