Octyl butyrate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Butanoic acid octyl ester, Butyric acid octyl ester
B24978.18
B24978.30
B24978.18EA
37.18
EUR
B24978.18
B24978.30
Octyl butyrate ≥97%
Octyl butyrate
Purity: 97%
CAS No.: 110-39-4
Molecular Formula: CH3CH2CH2CO2(CH2)7CH3
Formula Weight: 172.27
MDL No.: MFCD00048939
Vzorec:
C₁₂H₂₄O₂ Teplota varu: 224 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –56 °C Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00048939 Číslo CAS: 110-39-4 EINECS: 203-762-4 |