Tlačiť
Heptyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W254908-4KG-K W254908-9KG-K
SIALW254908-4KG-KEA 0 EUR
SIALW254908-4KG-K SIALW254908-9KG-K
Heptyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Heptyl butyrate
Vzorec: C₁₁H₂₂O₂
Teplota varu: 225…226 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –58 °C
Hustota: 0,864 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00048908
Číslo CAS: 5870-93-9
EINECS: 227-526-5