Tlačiť
Geranyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Butyric acid geranyl ester, 3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-yl butyrate, Butanoic acid geranyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W251216-100G-K W251216-1KG-K W251216-4KG-K W251216-SAMPLE
SIALW251216-100G-KEA 251.91 EUR
SIALW251216-100G-K SIALW251216-1KG-K SIALW251216-4KG-K SIALW251216-SAMPLE
Geranyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Geranyl butyrate
Vzorec: C₁₄H₂₄O₂
Číslo MDL: MFCD00036538
Číslo CAS: 106-29-6
EINECS: 203-381-3