Heptanoyl chloride ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99%
CAS No.: 2528-61-2
Molecular Formula: C7H13ClO
Formula Weight: 148.63
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Acrid
Melting Point: -84°
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 605636
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000763
Vzorec:
C₇H₁₃ClO Teplota varu: 172…174 °C Teplota tavenia: –84 °C Hustota: 0,960 Teplota vzplanutia: 58 °C (136 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000763 Číslo CAS: 2528-61-2 EINECS: 219-775-3 OSN: 2920 ADR: 8,II |