Tlačiť

Heptanoyl chloride 99%

Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

164261000 164265000 164260250
ACRO164261000EA 150.82 EUR
ACRO164261000 ACRO164265000 ACRO164260250
Heptanoyl chloride 99%
Heptanoyl chloride
Vzorec: C₇H₁₃ClO
Teplota varu: 173 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –84 °C
Hustota: 0,96 g/cm³
Teplota vzplanutia: 68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000763
Číslo CAS: 2528-61-2
EINECS: 219-775-3
OSN: 2927
ADR: 6.1,II

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR