Tlačiť
Triacetin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Glyceryl triacetate, Propane-1,2,3-triyl triacetate, Glycerol triacetate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W200700-10KG-K W200700-1KG-K W200700-25KG-K
SIALW200700-10KG-KEA 231.45 EUR
SIALW200700-10KG-K SIALW200700-1KG-K SIALW200700-25KG-K
Triacetin, Sigma-Aldrich®
Triacetin
Vzorec: C₉H₁₄O₆
Teplota varu: 258 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 4 °C
Hustota: 1,1596 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 138 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008716
Číslo CAS: 102-76-1
EINECS: 203-051-9
Merck Index: 13,09664