Tlačiť
Triacetin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Glyceryl triacetate, Propane-1,2,3-triyl triacetate, Glycerol triacetate
M-Clarity™ quality level = MQ100
525073-1L 525073-20L 525073-4L
SIAL525073-1LEA 97.07 EUR
SIAL525073-1L SIAL525073-20L SIAL525073-4L
Triacetin, Sigma-Aldrich®
Triacetin
Vzorec: C₉H₁₄O₆
Teplota varu: 258 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 4 °C
Hustota: 1,1596 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 138 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008716
Číslo CAS: 102-76-1
EINECS: 203-051-9
Merck Index: 13,09664