Tlačiť
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) ≥99.0% (by HPLC)
Dodávateľ: TCI
Synonymá: 3',5'-cAMP, 3′,5′-Cyclic AMP, Adenosine 3′,5′-cyclophosphate, (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2,7-dihydroxytetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinine 2-oxide
A2381-1G A2381-5G
TCIAA2381-1GEA 86.12 EUR
TCIAA2381-1G TCIAA2381-5G
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) ≥99.0% (by HPLC)
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP)
Vzorec: C₁₀H₁₂N₅O₆P
Mw: 329.21 g/mol
Teplota tavenia: 220°C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00005845
Číslo CAS: 60-92-4
EINECS: 200-492-9
Merck Index: 14,02708
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -48.0 to -52.0 deg (C=0.7,H2O)
Water max. 12.0 %