Tlačiť
Triacetin ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Glyceryl triacetate, Propane-1,2,3-triyl triacetate, Glycerol triacetate
A17132.36 A17132.0E
A17132.36EA 38.83 EUR
A17132.36 A17132.0E
Triacetin ≥99%
Triacetin
Purity: 99% CAS No.: 102-76-1 Molecular Formula: C9H14O6 Formula Weight: 218.21 Flash Point: 149°(300°F) Physical Form: Liquid Density: 1.155 Odour: Petroleum-like Melting Point: 2-4° Boiling Point: 257-259° MDL No.: MFCD00008716
Vzorec: C₉H₁₄O₆
Teplota varu: 257…259 °C
Teplota tavenia: 2…4 °C
Hustota: 1,155
Teplota vzplanutia: 149 °C (300 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008716
Číslo CAS: 102-76-1
EINECS: 203-051-9
Merck Index: 13,09664