Tlačiť
Triacetin 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
139220010 139220025 139225000 139220100 139220000
ACRO139220010EA 91.86 EUR
ACRO139220010 ACRO139220025 ACRO139225000 ACRO139220100 ACRO139220000
Triacetin 99%
Triacetin
Vzorec: C₉H₁₄O₆
Teplota varu: 258 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 3 °C
Hustota: 1,155 g/cm³
Teplota vzplanutia: 138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008716
Číslo CAS: 102-76-1
EINECS: 203-051-9
Merck Index: 13,09664
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
Density (25°C) 1.154 to 1.158 g/ml
GC ≥98.5 %