Tlačiť
Trilaurin (glycerol trilaurate) 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
421830250 421830050
ACRO421830250EA 718.41 EUR
ACRO421830250 ACRO421830050
Trilaurin (glycerol trilaurate) 98%
Trilaurin (glycerol trilaurate)
Vzorec: C₃₉H₇₄O₆
Teplota varu: 643 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 45…47 °C
Hustota: 0,9 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00026559
Číslo CAS: 538-24-9
EINECS: 208-687-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥97.5 %
pH 6.0 to 9.2 (5 % at 25°C)
Alkalinity ≤0.022 % (as KOH)
Iodate (IO3) ≤2 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤10 ppm