Tlačiť
Tributyrin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
91010-100ML 91010-25ML
SIAL91010-100MLEA 94.67 EUR
SIAL91010-100ML SIAL91010-25ML
Tributyrin, Sigma-Aldrich®
Tributyrin
Vzorec: C₁₅H₂₆O₆
Teplota varu: 305 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 1,035 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009392
Číslo CAS: 60-01-5
EINECS: 200-451-5
Merck Index: 12,09750