Tributyrin 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Tributyrin, Glyceryl tributyrate, Glycerol tributyrate, Propane-1,2,3-triyl tributyrate
150881000
150882500
150880010
ACRO150881000EA
48.47
EUR
ACRO150881000
ACRO150882500
ACRO150880010
Tributyrin 97%
Tributyrin
Vzorec:
C₁₅H₂₆O₆ Mw: 302.37 Teplota varu: 305…310 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: –75 °C Hustota: 1.0335 g/cm³ Teplota vzplanutia: 173 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009392 Číslo CAS: 60-01-5 EINECS: 200-451-5 Merck Index: 12,09750 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4330 to 1.4380 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Color scale | ≤70 APHA |
Identification | Passes test |
Specific gravity | (20°C) 1.032 to 1.035 |