Tlačiť
Tributyrin 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Tributyrin, Glyceryl tributyrate, Glycerol tributyrate, Propane-1,2,3-triyl tributyrate
150881000 150882500 150880010
ACRO150881000EA 48.47 EUR
ACRO150881000 ACRO150882500 ACRO150880010
Tributyrin 97%
Tributyrin
Vzorec: C₁₅H₂₆O₆
Mw: 302.37
Teplota varu: 305…310 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –75 °C
Hustota: 1.0335 g/cm³
Teplota vzplanutia: 173 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009392
Číslo CAS: 60-01-5
EINECS: 200-451-5
Merck Index: 12,09750
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤70 APHA
Identification Passes test
Specific gravity (20°C) 1.032 to 1.035