Tlačiť
Uhličitan vizmutitý bazický ≥98.5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Bismuth carbonate oxide, Dibismuth carbonate dioxide, Bismuth subcarbonate
33216.22 33216.36
33216.22EA 100.94 EUR
33216.22 33216.36
Uhličitan vizmutitý bazický ≥98.5%
Uhličitan vizmutitý bazický
Purity: 98.5% min CAS No.: 5892-10-4 Molecular Formula: (BiO)2CO3 (approximate) Formula Weight: 509.97 Physical Form: Powder Density: 6.86 Solubility: Practically insoluble in water, alcohol. Soluble in nitric acid, hydrochloric acid, concentrated acetic acid Merck Reference: 14,1282 MDL No.: MFCD00010877
Opacifier in X-ray diagnosis, enamel fluxes, ceramic glazes
Vzorec: (BiO)₂CO₃
Mw: 509.97
Hustota: 6.86
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010877
Číslo CAS: 5892-10-4
EINECS: 227-567-9
Merck Index: 13,01283