Tlačiť
Methyl acetoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Methyl 3-oxobutanoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
688886-1KG 688886-250KG 688886-25KG
SIAL688886-1KGEA 58.97 EUR
SIAL688886-1KG SIAL688886-250KG SIAL688886-25KG
Methyl acetoacetate, Sigma-Aldrich®
Methyl acetoacetate
Vzorec: C₅H₈O₃
Teplota varu: 170 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –39 °C
Hustota: 1,076 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 67 °C
Číslo MDL: MFCD00008784
Číslo CAS: 105-45-3
EINECS: 203-299-8
Merck Index: 12,06090