Tlačiť
Acetaldehyde ammonia trimer ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Dodávateľ: TCI
Varování
Synonymá: Aldehyde Ammonia Trimer, 2,4,6-Trimethylhexahydro-1,3,5-triazine Trihydrate, Hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine Trihydrate, 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane trihydrate
A0201-25G A0201-500G
TCIAA0201-25GEA 40.91 EUR
TCIAA0201-25G TCIAA0201-500G
Acetaldehyde ammonia trimer ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Acetaldehyde ammonia trimer
Vzorec: C₆H₂₁N₃O₃
Mw: 183.25 g/mol
Číslo MDL: MFCD00149559
Číslo CAS: 58052-80-5
EINECS: 200-868-2
OSN: 1841
ADR: 9 III
Merck Index: 14,00040
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Solubility in Water almost transparency