Tlačiť
Malononitrile 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
125271000 125275000 125270025
ACRO125271000EA 46.93 EUR
ACRO125271000 ACRO125275000 ACRO125270025
Malononitrile 99%
Malononitrile
Vzorec: C₃H₂N₂
Teplota varu: 220 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 30…34 °C
Hustota: 1,04 g/cm³
Teplota vzplanutia: 112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001883
Číslo CAS: 109-77-3
EINECS: 203-703-2
OSN: 2647
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05733
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow-brown Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 34 °C
GC ≥98.5 %