Trichloroacetic anhydride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L00849.18
L00849.30
L00849.18EA
109.91
EUR
L00849.18
L00849.30
Trichloroacetic anhydride 95%
Trichloroacetic anhydride
Purity: 95%
CAS No.: 4124-31-6
Molecular Formula: (Cl3CCO)2O
Formula Weight: 308.76
Refractive Index: 1.4840
Boiling Point: 98-100°/11mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000793
Vzorec:
C₄Cl₆O₃ Teplota varu: 98…100 °C (11 mmHg) Teplota tavenia: –2 °C Hustota: 1,690 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000793 Číslo CAS: 4124-31-6 EINECS: 223-925-3 OSN: 3265 ADR: 8,II |