Trichloroacetyl isocyanate for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
202900100
202900020
202900500
ACRO202900100EA
125.15
EUR
ACRO202900100
ACRO202900020
ACRO202900500
Trichloroacetyl isocyanate for NMR spectroscopy
Vzorec:
C₃Cl₃NO₂ Teplota varu: 80…85 °C (20 mmHg) Hustota: 1,59 g/cm³ Teplota vzplanutia: 65 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00002033 Číslo CAS: 3019-71-4 EINECS: 221-165-7 OSN: 2927 ADR: 6.1,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4799 to 1.4819 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97 % |