Tlačiť
Trichloroacetyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
151599-100G 151599-25G 151599-500G
SIAL151599-100GEA 115.92 EUR
SIAL151599-100G SIAL151599-25G SIAL151599-500G
Trichloroacetyl chloride, Sigma-Aldrich®
Trichloroacetyl chloride
Vzorec: C₂Cl₄O
Teplota varu: 118 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –57 °C
Hustota: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00000792
Číslo CAS: 76-02-8
EINECS: 200-926-7
OSN: 2442
ADR: 8,II