Tlačiť
(S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (S)-(-)-α-Phenethyl isocyanate, (S)-(-)-α-Methylbenzyl isocyanate, (S)-1-phenylethylisocyanate, (S)-(-)-1-Phenethyl isocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ100
220566-1G 220566-5G
SIAL220566-1GEA 53.35 EUR
SIAL220566-1G SIAL220566-5G
(S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate
Vzorec: C₉H₉NO
Teplota varu: 55 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002036
Číslo CAS: 14649-03-7
EINECS: 238-698-6