Tlačiť
(S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
205310050 205310010
ACRO205310050EA 255.52 EUR
ACRO205310050 ACRO205310010
(S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate 98%
(S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate
Vzorec: C₉H₉NO
Teplota varu: 55…56 °C (2,5 mmHg)
Hustota: 1,05 g/cm³
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002036
Číslo CAS: 14649-03-7
EINECS: 238-698-6
OSN: 2206
ADR: 6.1,II