Tlačiť
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (R)-(+)-α-Phenethyl isocyanate, (R)-(+)-1-Phenethyl isocyanate, (R)-(+)-1-phenylethylisocyanate, (R)-(+)-α-Methylbenzyl isocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ100
77968-1ML 77968-5ML
77968-1MLEA 237.87 EUR
77968-1ML 77968-5ML
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate, Supelco®
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate
Vzorec: C₉H₉NO
Teplota varu: 74…76 °C (7 hPa)
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06739387
Číslo CAS: 33375-06-3
EINECS: 251-485-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21b0a620dd65d75f7889c271ce61478256b704a4&vid=aa3c2beb24a08e8de4464ba43e6e2885b9d36ff9&prid=web&clid=SAPDAM