Tlačiť
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (R)-(+)-α-Phenethyl isocyanate, (R)-(+)-1-Phenethyl isocyanate, (R)-(+)-1-phenylethylisocyanate, (R)-(+)-α-Methylbenzyl isocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ200
220574-1G 220574-5G
SIAL220574-1GEA 61.37 EUR
SIAL220574-1G SIAL220574-5G
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate
Vzorec: C₉H₉NO
Teplota varu: 74…76 °C (7 hPa)
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06739387
Číslo CAS: 33375-06-3
EINECS: 251-485-2