(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá:
(R)-(+)-α-Phenethyl isocyanate, (R)-(+)-1-Phenethyl isocyanate, (R)-(+)-1-phenylethylisocyanate, (R)-(+)-α-Methylbenzyl isocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ200
220574-1G
220574-5G
SIAL220574-1GEA
61.37
EUR
SIAL220574-1G
SIAL220574-5G
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate
Vzorec:
C₉H₉NO Teplota varu: 74…76 °C (7 hPa) Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 65 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD06739387 Číslo CAS: 33375-06-3 EINECS: 251-485-2 |