Tlačiť
1-Cetylpyridiniumchlorid monohydrát 96.0-101.0%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Hexadecylpyridinium chloride monohydrate, 1-Hexadecylpyridinium chloride monohydrate, Cetylpyridinium Chloride, Monohydrate, Cetylpyridinium chloride monohydrate
226991000 226995000 226990025
ACRO226991000EA 73.81 EUR
ACRO226991000 ACRO226995000 ACRO226990025
1-Cetylpyridiniumchlorid monohydrát 96.0-101.0%
1-Cetylpyridiniumchlorid monohydrát
Vzorec: C₂₁H₃₈ClN·1H₂O
Mw: 358.01
Teplota tavenia: 80…83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149977
Číslo CAS: 6004-24-6
EINECS: 204-593-9
OSN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02041
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 4.5 to 5.5 %
Titration 96.0 to 101.0 %