Methylene blue hydrate 96+%, high purity biological stain
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
229801000
229800010
ACRO229801000EA
103.49
EUR
ACRO229801000
ACRO229800010
Methylene blue hydrate 96+%, high purity biological stain
Methylene blue hydrate
Vzorec:
C₁₆H₁₈ClN₃S·xH₂O Teplota tavenia: 100…110 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00150006 Číslo CAS: 122965-43-9 EINECS: 200-515-2 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Dark green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | 8.0 % to 22.0 % (105°C) |
Dye content | 96.0 to 103.0 % (on dried substance) |