Tlačiť
Methylene blue hydrate 96+%, high purity biological stain
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
229801000 229800010
ACRO229801000EA 103.49 EUR
ACRO229801000 ACRO229800010
Methylene blue hydrate 96+%, high purity biological stain
Methylene blue hydrate
Vzorec: C₁₆H₁₈ClN₃S·xH₂O
Teplota tavenia: 100…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150006
Číslo CAS: 122965-43-9
EINECS: 200-515-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 8.0 % to 22.0 % (105°C)
Dye content 96.0 to 103.0 % (on dried substance)