Tlačiť
Cobalt(II) carbonate hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
192100010 192100500 192102500
ACRO192100010EA 845.17 EUR
ACRO192100010 ACRO192100500 ACRO192102500
Cobalt(II) carbonate hydrate
Cobalt(II) carbonate hydrate
Vzorec: CCoO₃·H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149654
Číslo CAS: 57454-67-8
EINECS: 208-169-4
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Pink to red to violet Powder
Titration Complexometric ≥45.5 % (Cobalt)
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in HCl)