Tlačiť
Nickel(II) perchlorate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
309338-100G 309338-5G
SIAL309338-100GEA 72.9 EUR
SIAL309338-100G SIAL309338-5G
Nickel(II) perchlorate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Nickel(II) perchlorate hexahydrate
Vzorec: Cl₂NiO₈·6H₂O
Mw: 365.68
Teplota tavenia: 140
Číslo MDL: MFCD00149804
Číslo CAS: 13520-61-1
EINECS: 237-124-1
OSN: 1481
ADR: 5.1 II