Tlačiť
Cobalt(II) perchlorate hexahydrate ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
44320.09 44320.18
44320.09EA 176.49 EUR
44320.09 44320.18
Cobalt(II) perchlorate hexahydrate ≥99.999% (metals basis)
Cobalt(II) perchlorate hexahydrate
Purity: 99.999% CAS No.: 13478-33-6 Molecular Formula: Co(ClO4)2.6H2O Formula Weight: 366.74 (257.83anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 1481 MDL No.: MFCD00150207
Vzorec: Cl₂CoO₈·6H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150207
Číslo CAS: 13478-33-6
EINECS: 236-653-5
OSN: 1481
ADR: 5.1,II