Tlačiť
Cobalt(II) bromide hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
334030-100G 334030-500G
SIAL334030-100GEA 147.21 EUR
SIAL334030-100G SIAL334030-500G
Cobalt(II) bromide hydrate, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II) bromide hydrate
Vzorec: Br₂Co·H₂O
Hustota: 2,46 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00150208
Číslo CAS: 85017-77-2
EINECS: 232-166-7