Tlačiť
Cobalt(II) bromide hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
40225.18 40225.30
40225.18EA 120.74 EUR
40225.18 40225.30
Cobalt(II) bromide hydrate
Cobalt(II) bromide hydrate
CAS No.: 85017-77-2 Molecular Formula: Br2Co.xH2O Formula Weight: 218.75(anhy) Physical Form: Crystalline Granular Density: 2.46 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Red-purple Odour: Odourless Melting Point: 47-48° dec. Merck Reference: 14,2435 MDL No.: MFCD00661152
Hygrometers, catalysts
Vzorec: Br₂Co·H₂O
Teplota tavenia: 47…48 °C (rozkl.)
Hustota: 2,46
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150208
Číslo CAS: 85017-77-2
EINECS: 232-166-7
Merck Index: 14,2435