Tlačiť
Cobalt(II) bromide hydrate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
318541000 318545000
ACRO318541000EA 208.18 EUR
ACRO318541000 ACRO318545000
Cobalt(II) bromide hydrate
Cobalt(II) bromide hydrate
Vzorec: Br₂Co·H₂O
Hustota: 2,46 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150208
Číslo CAS: 85017-77-2
EINECS: 232-166-7
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Violet Crystals
Titration Argentometric 17.0 to 20.3 % (Co)
Water 24.7 to 36.5 %