Tlačiť
Mléčnan L(+)-vápenatý pentahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: L(+)-Lactic acid calcium salt pentahydrate, Calcium (S)-(+)-2-hydroxypropionate pentahydrate, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid calcium salt pentahydrate, (S)-(+)-Lactic acid calcium salt pentahydrate, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid calcium salt pentahydrate, Calcium L(+)-2-hydroxypropionate pentahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
C8356-1KG C8356-250G C8356-500G
SIALC8356-1KGEA 990.59 EUR
SIALC8356-1KG SIALC8356-250G SIALC8356-500G
Mléčnan L(+)-vápenatý pentahydrát, Sigma-Aldrich®
Mléčnan L(+)-vápenatý pentahydrát
Vzorec: C₆H₁₀CaO₆·5H₂O
Mw: 308.3
Teplota tavenia: 240
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150344
Číslo CAS: 5743-47-5
EINECS: 248-953-3