Tlačiť
Dusičnan-oxid zirkoničitý hydrát 99.5% contains up to 4% Hf
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Zirconium(IV) oxynitrate hydrate, Zirconium(IV) dinitrate oxide hydrate, Zirconium dinitrate oxide hydrate
222631000 222635000
ACRO222631000EA 112.96 EUR
ACRO222631000 ACRO222635000
Dusičnan-oxid zirkoničitý hydrát 99.5% contains up to 4% Hf
Dusičnan-oxid zirkoničitý hydrát
Vzorec: N₂O₇Zr·H₂O
Mw: 249.25
Číslo MDL: MFCD00149896
Číslo CAS: 14985-18-3
EINECS: 237-529-3
OSN: 3085
ADR: 5.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder and/or chunks
Degree of hydration 6 to 7
Gravimetry 34.9 to 37.0 % (ZrO2) (calculated on the actual degree of hydration)
Hafnium (Hf) ≤4 %