Tlačiť
L(+)-Lysine monohydrate
Dodávateľ: PanReac AppliChem
A1342.0250 A1342.0100
A1342.0250EA 471.72 EUR
A1342.0250 A1342.0100
L(+)-Lysine monohydrate
L(+)-Lysine monohydrate
Vzorec: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O
Teplota tavenia: 225 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00151035
Číslo CAS: 39665-12-8
EINECS: 200-294-2