Tlačiť
Yttrium(III) acetylacetonate hydrate ≥99.9%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Yttrium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O') hydrate, Yttrium (III) 2,4-pentanedionate hydrate, Tris(2,4-pentanedionato-O,O')yttrium (III) hydrate
13154.14 13154.22
13154.14EA 272.38 EUR
13154.14 13154.22
Yttrium(III) acetylacetonate hydrate ≥99.9%
Yttrium(III) acetylacetonate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 207801-29-4 Molecular Formula: C15H21O6Y.xH2O Formula Weight: 386.24(anhy) Physical Form: Powder
Vzorec: C₁₅H₂₁O₆Y·H₂O
Mw: 404.25
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013509
Číslo CAS: 207801-29-4
EINECS: 239-607-2