Tlačiť
Copper(II) perchlorate hexahydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
201360050 201361000 201365000
ACRO201360050EA 39.39 EUR
ACRO201360050 ACRO201361000 ACRO201365000
Copper(II) perchlorate hexahydrate 98%
Copper(II) perchlorate hexahydrate
Vzorec: Cl₂CuO₈·6H₂O
Teplota tavenia: 82 °C
Hustota: 2,22 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149666
Číslo CAS: 10294-46-9
EINECS: 237-391-4
OSN: 1481
ADR: 5.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Blue Adhering crystals
Titration Iodometric ≥97.5 %
pH 4 to 7 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)