Tlačiť
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (R)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (R)-(+)-BINAP, (R)-BINAP, (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
M-Clarity™ quality level = MQ100
295817-1G 295817-5G
SIAL295817-1GEA 217.41 EUR
SIAL295817-1G SIAL295817-5G
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Vzorec: C₄₄H₃₂P₂
Teplota tavenia: 239…242 °C
Číslo MDL: MFCD00010805
Číslo CAS: 76189-55-4
Merck Index: 13,01223