Tlačiť
Cerium(III) sulphate octahydrate ≥99.999% (metals basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
44357.18 44357.30
44357.18EA 269.96 EUR
44357.18 44357.30
Cerium(III) sulphate octahydrate ≥99.999% (metals basis), REacton®
Cerium(III) sulphate octahydrate
Purity: 99.999% CAS No.: 10450-59-6 Molecular Formula: Ce2(SO4)3.8H2O Formula Weight: 712.55 (568.42anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.886 Merck Reference: 14,2002 MDL No.: MFCD00149641
Vzorec: Ce₂O₁₂S₃·8H₂O
Hustota: 2,886
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149641
Číslo CAS: 10450-59-6
EINECS: 236-644-6
Merck Index: 14,2002