Tlačiť
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (S)-(+)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol, (+)-Solketal, (S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol
M-Clarity™ quality level = MQ200
237744-1G 237744-5G
SIAL237744-1GEA 111.51 EUR
SIAL237744-1G SIAL237744-5G
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Teplota varu: 82 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,0704 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00063239
Číslo CAS: 22323-82-6
EINECS: 244-910-8
Merck Index: 12,05232