Tlačiť
Cerium(III) sulphate octahydrate 99.99% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
192790500 192792500
ACRO192790500EA 245.09 EUR
ACRO192790500 ACRO192792500
Cerium(III) sulphate octahydrate 99.99% (trace metals basis)
Cerium(III) sulphate octahydrate
Vzorec: Ce₂O₁₂S₃·8H₂O
Číslo MDL: MFCD00149641
Číslo CAS: 10450-59-6
EINECS: 236-644-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystals and/or chunks
Assay 38.0 to 40.5 % (Ce)
Total trace metal impurities ≤0.01 %