Tlačiť
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (S)-(+)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol, (+)-Solketal, (S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol
218070050 218070250
ACRO218070050EA 124.35 EUR
ACRO218070050 ACRO218070250
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 98%
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Teplota varu: 82…83 °C (14 mmHg)
Hustota: 1,07 g/cm³
Teplota vzplanutia: 80 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00063239
Číslo CAS: 22323-82-6
EINECS: 244-910-8
Merck Index: 12,05232
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +10.5° to +11.5° (20°C, 589 nm) (c=5, CH3OH)