Tlačiť
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (R)-(-)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (R)-(-)-2,3-O-Isopropylideneglycerol, (R)-(-)-1,2-O-Isopropylideneglycerol, (R)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
241806-1G 241806-5G
SIAL241806-1GEA 37.55 EUR
SIAL241806-1G SIAL241806-5G
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Teplota varu: 72 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003213
Číslo CAS: 14347-78-5
EINECS: 405-320-8
Merck Index: 12,05232