Tlačiť
Lutetium trinitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
436429-1G 436429-5G
SIAL436429-1GEA 166.06 EUR
SIAL436429-1G SIAL436429-5G
Lutetium trinitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Lutetium trinitrate hydrate
Vzorec: LuN₃O₉·H₂O
Číslo MDL: MFCD00150421
Číslo CAS: 100641-16-5
EINECS: 233-241-7
OSN: 1477
ADR: 5.1,III