Tlačiť
Europium trinitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
254061-10G 254061-1G
SIAL254061-10GEA 782.99 EUR
SIAL254061-10G SIAL254061-1G
Europium trinitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Europium trinitrate hydrate
Vzorec: EuN₃O₉·xH₂O
Číslo MDL: MFCD00149698
Číslo CAS: 100587-95-9
EINECS: 233-380-3
OSN: 1477
ADR: 5.1,III