Tlačiť
Chlorid lantanitý heptahydrát ≥99%, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
31820-100G 31820-6X100G
31820-100GEA 128.98 EUR
31820-100G 31820-6X100G
Chlorid lantanitý heptahydrát ≥99%, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Chlorid lantanitý heptahydrát
Vzorec: LaCl₃·7H₂O
Mw: 371.37
Teplota tavenia: 91 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149756
Číslo CAS: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
OSN: 3260
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %