Tlačiť
Tetraethylammonium fluoride hydrate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B23173.06 B23173.14 B23173.22
B23173.06EA 86.64 EUR
B23173.06 B23173.14 B23173.22
Tetraethylammonium fluoride hydrate ≥97%
Tetraethylammonium fluoride hydrate
Purity: 97% CAS No.: 98330-04-2 Molecular Formula: (CH3CH2)4NF.xH2O Formula Weight: 149.26(anhy) Beilstein Reference: 4152659 MDL No.: MFCD00149990
Vzorec: C₈H₂₀FN·xH₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149990
Číslo CAS: 98330-04-2
EINECS: 211-559-7