Tlačiť
Tetraethylammonium fluoride hydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
216660250 216660050
ACRO216660250EA 166.87 EUR
ACRO216660250 ACRO216660050
Tetraethylammonium fluoride hydrate 98%
Tetraethylammonium fluoride hydrate
Vzorec: C₈H₂₀FN·xH₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149990
Číslo CAS: 98330-04-2
EINECS: 211-559-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystals or adhering crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤28 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dry substance)