Síran inditý hydrát 99,999 Metals basis, Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Diindium trisulphate hydrate
10711.09
10711.18
10711.09EA
145.8
EUR
10711.09
10711.18
Síran inditý hydrát 99,999 Metals basis, Puratronic®
Indium(III) sulphate hydrate
Purity: 99.999%
CAS No.: 13464-82-9
Molecular Formula: In2(SO4)3.xH2O (x≈6)
Formula Weight: 517.83(anhy)
Physical Form: Lump/Powder
Melting Point: 250° dec.
MDL No.: MFCD00149747
Vzorec:
O₁₂In₂S₃·xH₂O Mw: 517.83 g/mol (anhy) Teplota tavenia: 250 °C (rozkl.) Hustota: 3.44 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo CAS:
13464-82-9 EINECS: 236-689-1 |